Merck
S7571
Sigma-Aldrich
Superóxido dismutasa from bovine erythrocytes
greener alternative
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret
Sinónimos:
SOD, Superóxido: superóxido oxidorreductasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
origen biológico
bovine
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥3,000 units/mg protein
mol peso
32.5 kDa
composición
Protein, ≥95% biuret
condiciones de almacenamiento
(Store under nitrogen.
Tightly closed. Dry.)
características de los productos alternativos más sostenibles
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
immunoblotting: suitable
inhibition assay: suitable
color
blue-green
pI 
4.95
solubilidad
water: 20 mg/mL
aqueous buffer, pH 7.5: soluble
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
Descripción general
Research area: Cell Signaling
Superoxide dismutase (SOD) is a redox-active metalloenzyme expressed in both aerobic and anaerobic living organisms. Bovine superoxide dismutase or CuZn SOD is a homodimer with each subunit containing one zinc and one copper ion.
Aplicación
Superoxide dismutase from bovine erythrocytes has been used:
  • in a study to assess a kinetic model of radiation-induced inactivation of superoxide dismutase in nitrous oxide-saturated solutions
  • in a study to investigate the possible participation of superoxide anion in the intestinal tryptophan 2,3-dioxygenase reaction
  • to investigate its effect on the hemolysis rate of human RBCs and hemoglobin-nitric oxide complex (HbNO) stability in human erythrocytes
  • in combination with catalase to study its effect on cell differentiation in vitro
  • to quantify superoxide levels and study their effect on reactivity in mouse pulmonary arteries through chemiluminescence and cytochrome C reduction methods
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La superóxido dismutasa de los eritrocitos bovinos cataliza la dismutación de los radicales superóxido a peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. Actúa como antioxidante y desempeña un papel fundamental en la defensa de las células contra los efectos tóxicos de los radicales de oxígeno. Compite con el óxido nítrico (NO) por el anión superóxido (que reacciona con el NO para formar peroxinitrito), por tanto la SOD promueve la actividad del NO. También se ha demostrado que la SOD suprime la apoptosis en folículos ováricos de rata cultivados, líneas celulares neuronales y ratones transgénicos.
Definición de unidad
One unit will inhibit reduction of cytochrome c by 50% in a coupled system with xanthine oxidase at pH 7.8 at 25 °C in a 3.0 ml reaction volume. Xanthine oxidase concentration should produce an initial ΔA550 of 0.025 ± 0.005 per min.
Forma física
Lyophilized powder, essentially salt-free
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michael A Hough et al.
Structure (London, England : 1993), 11(8), 937-946 (2003-08-09)
Copper zinc superoxide dismutase (CuZnSOD) forms a crucial component of the cellular response to oxidative stress by catalyzing the dismutation of the superoxide radical to hydrogen peroxide and water. Mutations in human CuZnSOD are associated with the development of familial
Superoxide dismutase and catalase significantly improve the osteogenic differentiation potential of osteogenetically compromised human adipose tissue-derived stromal cells in vitro
Sahlender B, et al.
Stem Cell Research (2022)
Tomohiro Furukawa et al.
Toxins, 11(2) (2019-02-15)
Aflatoxin contamination of crops is a worldwide problem, and elucidation of the regulatory mechanism of aflatoxin production, for example relative to the oxidative⁻antioxidative system, is needed. Studies have shown that oxidative stress induced by reactive oxygen species promotes aflatoxin production.
Superoxide-Mediated Upregulation of MMP9 Participates in BMPR2 Destabilization and Pulmonary Hypertension Development
Antioxidants, 12(11), 1961-1961 (2023)
Flavia Dei Zotti et al.
Redox biology, 34, 101399-101399 (2019-12-16)
Oxidative stress perturbs vascular homeostasis leading to endothelial dysfunction and cardiovascular diseases. Vascular reactive oxygen species (ROS) reduce nitric oxide (NO) bioactivity, a hallmark of cardiovascular and metabolic diseases. We measured steady-state vascular NO levels through the quantification of heme
Artículos
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Protocolos
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase
Chromatograms
application for HPLC