Merck
S5633
Sigma-Aldrich
L-Serine benzyl ester hydrochloride
≥99% (TLC)
Sinónimos:
L-Serine phenylmethyl ester hydrochloride (1:1)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
231.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
L-Serine benzyl ester hydrochloride,
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CO)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO3.ClH/c11-9(6-12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
MGZWCDQAKCHOBX-FVGYRXGTSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)