15390
Boc-Ser(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-serine, Boc-O-benzyl-L-serine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D +20±1°, c = 2% in ethanol: water (4:1)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
58-60 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?