S193
Anti-Synapsin I antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-EPILX, Anti-MRX50, Anti-SYN1a, Anti-SYN1b, Anti-SYNI
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
mol peso
antigen ~80 kDa (Synapsin Ia)
reactividad de especies
rat, mouse, human, bovine
técnicas
dot blot: 1:1000
immunohistochemistry (frozen sections): 1:2000
immunoprecipitation (IP): 1 μg
indirect immunofluorescence: 1:2000
western blot: 1:1000
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SYN1(6853)
mouse ... Syn1(20964)
rat ... Syn1(24949)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- Western Blotting (1 paper)
- immunohistochemistry
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- ELISA.
Rabbit polyclonal anti-Synapsin I antibody can be used for the localization and detection of synapsin I (synapsins Ia and Ib, approximately 80 kDa and 77 kDa, are collectively referred to as synapsin I) in nerve terminals.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?