Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
AB1543P
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-sinapsina I
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
Synapsin-1
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, rat, bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SYN1(6853)
General description
Las sinapsinas son una familia de proteínas que durante mucho tiempo han sido implicadas en la regulación de la liberación de neurotransmisores en las sinapsis. Específicamente, se cree que están involucrados en la regulación del número de vesículas sinápticas disponibles para liberación a través de exocitosis en cualquier momento. Las sinapsinas están codificadas por tres genes diferentes, las sinapsinas I, II y III, y diferentes terminales neuronales codificarán diferentes cantidades de ellas; la sinapsina constituirá el 1 % de la proteína cerebral total en cualquier momento.
Los estudios actuales sugieren la siguiente hipótesis para el papel de la sinapsina: las sinapsinas unen las vesículas sinápticas a los componentes del citoesqueleto, lo que impide que migren a la membrana presináptica y liberen el transmisor. Durante un potencial de acción, las sinapsinas son fosforiladas por la proteína cinasa II dependiente de Ca2+/calmodulina, liberando las vesículas sinápticas y permitiéndolas moverse a la membrana y liberar su neurotransmisor.
Specificity
Sinapsina I (Pm 80 000 y 77 000). La sinapsina se encuentra solo en el terminal nervioso cerebral y es un excelente marcador de las sinapsis. El inmunomarcaje es bloqueado por la preadsorción del anticuerpo con sinapsina I.
Immunogen
Sinapsina I (mezcla de Ia y Ib) purificada del cerebro bovino.
Application
Categoría de investigación
Neurociencia
Este anticuerpo anti-sinapsina I se ha validado para utilizar en ELISA, IC, IH, IH(P), IP y WB para la detección de la sinapsina I.
Inmunoelectrotransferencia:
se utilizó una dilución 1:200 - 1:1 000 de un lote anterior.
Inmunocitoquímica:
se utilizó una dilución 1:500 - 1:2 000 de un lote anterior.
Inmunoprecipitación:
1 μg de un lote anterior provocó inmunoprecipitación de toda la sinapsina I de un homogeneizado SDS de 200 μg de proteína cerebral de rata.
Nota: las diluciones anteriores se realizaron con 35S-proteína A; con ECL puede que sea necesario que las diluciones sean considerablemente mayores para obtener un inmunomarcaje específico.
Inmunohistoquímica:
1:500-1:2 500
ELISA :
1:2 500-1:10 00
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Sinapsis y biología sináptica
Quality
Inmunohistoquímia (parafina):
Patrón/morfología de tinción representativo de la sinapsina (AB1543P) en neuronas del hipocampo de rata. El tejido fue pretratado con citrato pH 6,0, recuperación de antígenos. Este lote de anticuerpo se diluyó 1:1000; se utilizaron reactivos IHC-Select con HRP-DAB. La inmunorreactividad se ve directamente asociada con el extremo terminal del cuerpo celular neuronal.
Tinción IHC-parafina con recuperación de epítopo:
Hipocampo de rata
Target description
77 & 80 kDa
Linkage
Sustituye a: MAB355
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en tampón liofilizado a partir de bicarbonato de amonio 5 mM. Reconstituir con 50 μl de PBS.
Presentación: Purificada
Purificada por inmunoafinidad
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8ºC desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Tejido cerebral
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Zi-Xuan He et al.
Cell reports, 33(5), 108343-108343 (2020-11-05)
Major depressive disorder (MDD) presents with two primary symptoms: depressed mood and anhedonia, which suggests that distinct neuronal circuits may regulate MDD. However, the underlying circuits of these individual symptoms linked to depression remain elusive. Herein, we identify a discrete
Diffuse and specific tectopulvinar terminals in the tree shrew: synapses, synapsins, and synaptic potentials.
Wei, H; Masterson, SP; Petry, HM; Bickford, ME
Testing null
Valerie Kilman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(4), 1328-1337 (2002-02-19)
Maintaining the proper balance between excitation and inhibition is necessary to prevent cortical circuits from either falling silent or generating epileptiform activity. One mechanism through which cortical networks maintain this balance is through the activity-dependent regulation of inhibition, but whether
NMDA receptors mediate synaptic competition in culture.
She, K; Craig, AM
Testing null
Katyayani Singh et al.
Brain research bulletin, 140, 5-18 (2018-04-02)
Cell surface neural adhesion proteins are critical components in the complex orchestration of cell proliferation, apoptosis, and neuritogenesis essential for proper brain construction and behavior. We focused on the impact of two plasticity-associated IgLON family neural adhesion molecules, Neurotrimin (Ntm)