BAF187453011
No-Wire™ Multi-Tube Racks
number of holes 35
, Holds 4 of 50 mL, 6 of 15 mL, and 25 of 1.5 mL Centrifuge Tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
white polypropylene
Características
autoclavable
Holds 25 x 1.5 mL tubes
Holds 4 x 50 mL tubes
Holds 6 x 15 ml tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18745-3011
Categorías relacionadas
Descripción general
Store different size tubes of required reagents using one space saving rack
- Ships flat - Easy to assemble
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)