Merck
R5500
Sigma-Aldrich
Ribonucleasa A from bovine pancreas
Type XII-A, ≥90% (SDS-PAGE), 75-125 Kunitz units/mg protein
Sinónimos:
ARNasa, ARNasa A, Ribonucleasa pancreática, Ribonucleato 3′-pirimidinooligonucleotidohidrolasa
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
bovine pancreas
Quality Level
type
Type XII-A
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
75-125 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
salt, essentially free
suitability
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
protease, essentially free
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Inchi Key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
La ARNasa, ribonucleasa A, es una endorribonucleasa que escinde los enlaces fosfodiéster del ARN monocatenario después de nucleótidos de pirimidina. Ataca el extremo 3′ fosfato (por ejemplo, el pG-pG-pC-pA-pG será escindido para dar pG-pG-pCp y A-pG). La mayor actividad la exhibe con ARN monocatenario. La ARNasa A es un polipéptido monocatenario que contiene cuatro puentes bisulfuro. Al contrario que la ARNasa B, no es una glucoproteína. Las ribonucleasas no hidrolizan el ADN porque el ADN carece de los grupos 2′-OH esenciales para la formación de los intermediarios cíclicos. La ARNasa A también puede hidrolizar el ARN de las muestras proteicas. La ARNasa A puede ser inhibida por alquilación de la His12 o la His119 y activada por sales de potasio y de sodio. La RNAasa se inhibe en presencia de iones de los metales pesados. La ARNasa también es inhibida competitivamente por el ADN.
Application
  • La ribonucleasa A se utiliza para eliminar el ARN de las preparaciones de ADN plasmídico y ADN genómico, y de las muestras de proteínas.
  • La ARNasa se utiliza también en el análisis de la secuencia del ARN y en los análisis de protección.
  • La RNasa A se ha utilizado como herramienta para el diseño de medicamentos asistido por ordenador.
  • La ARNasa A contribuye al análisis de las secuencias de ARN.
  • La ARNasa A hidroliza el ARN contenido en las muestras proteicas.
  • La ARNasa A apoya la purificación del ADN.
Biochem/physiol Actions
Ribonuclease A is an endoribonuclease that cleaves single stranded RNA after pyrimidine nucleotides. It attacks at the 3′ phosphate end. Ribonucleases do not hydrolyze DNA, because the DNA lacks 2′-OH groups essential for the formation of cyclic intermediates. RNase can also hydrolyze RNA from protein samples. RNase A can be inhibited by alkylation of His12 and His119 and activated by potassium and sodium salts.
Features and Benefits
Nuestra muy estable ribonucleasa A, ARNasa A, es idónea para la eliminación del ARN, la secuenciación del ARN y la purificación del ADN.
Preparation Note
Salt fractionated and chromatographically purified.
Analysis Note
Proteína determinada mediante E.
Application
Referencia del producto
Descripción
Precios
inhibitor
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Amy B Emerman et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1413, 303-324 (2016-05-20)
RNAs associate with the mitotic spindle in a variety of organisms, where they can spatially regulate protein production, ensure their proper segregation during cell division, or perform translation-independent roles in spindle formation. The identification of spindle-associated RNAs is an important
Vlad Zabrouskov et al.
Biochemistry, 45(3), 987-992 (2006-01-18)
Although deamidation at asparagine and glutamine has been found in numerous studies of a variety of proteins, in almost all cases the analytical methodology that was used could detect only a single site of deamidation. For the extensively studied case
Amaya Albalat et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 984, 153-165 (2013-02-07)
The analysis of proteins and peptides in biological fluids is becoming more important as they are potential sources of diagnostic biomarkers of disease. The complexity of body fluids is such that no single technique can both identify and quantify all
Xin-Miao Fu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1814(4), 487-495 (2011-01-18)
Protein disulfide isomerase (PDI) and its pancreatic homolog (PDIp) are folding catalysts for the formation, reduction, and/or isomerization of disulfide bonds in substrate proteins. However, the question as to whether PDI and PDIp can directly attack the native disulfide bonds
Aarón Millán-Oropeza et al.
Proteomes, 10(1) (2022-01-26)
In proteomics, it is essential to quantify proteins in absolute terms if we wish to compare results among studies and integrate high-throughput biological data into genome-scale metabolic models. While labeling target peptides with stable isotopes allow protein abundance to be
Protocolos
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
This procedure may be used for determination of Ribonuclease A (RNase A) activity.
Chromatograms
application for HPLC