556746
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas
For selective degradation of RNA
Sinónimos:
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas, Ribonuclease A
descripción
Merck USA index - 14, 8202
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized solid
actividad específica
81-99 units/mg material
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
solubilidad
water: 2 mg/mL
actividad extraña
Protease, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
chromatographically purified, pyrimidine-specific
endoribonuclease that acts on single-stranded
RNA.
Advertencia
Definición de unidad
Reconstitución
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable