P9791
Fosfato de potasio monobasic
for molecular biology, ≥98.0%
Sinónimos:
Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
About This Item
Productos recomendados
grado
for molecular biology
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 100 mg/mL
densidad
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤10 ppm
trazas de catión
Fe: ≤20 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
actividad extraña
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNase and protease, none detected
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- in high-throughput fluorescence assay of cytochrome P450 3A4
- in morphological analysis of neuromuscular junction development and degeneration in rodent lumbrical muscles
- in the measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)