529568
Fosfato de potasio monobasic
Potassium Phosphate, Monobasic, Molecular Biology Grade, CAS No. 7778-77-0. Chemical formula KH₂PO₄, molar mass 136.1.
Sinónimos:
Dihidrógeno fosfato de potasio, Fosfato de monopatosio, prim.-Fosfato de potasio
About This Item
Productos recomendados
descripción
Merck USA index - 14, 7659
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (titration)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
mp
252.6 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble
densidad
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorción
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
actividad extraña
DNases, proteases, RNases, none detected
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Advertencia
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable