P8511
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Sinónimos:
Tranylcypromine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (TLC)
Formulario
powder
mp
162-169 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1
Clave InChI
ZPEFMSTTZXJOTM-OULXEKPRSA-N
Información sobre el gen
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.