P22370
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
Tranylcypromine
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]/D −1 to +1.0°, c = 1 in H2O
mp
162-169 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1
InChI key
ZPEFMSTTZXJOTM-OULXEKPRSA-N
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)