P6888
6-Phosphogluconic acid trisodium salt
≥95% anhydrous basis
Sinónimos:
D-Gluconate 6-phosphate trisodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (inorganic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% anhydrous basis
Formulario
powder
impurezas
≤0.2% glucose-6-phosphate
color
light yellow
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless
trazas de catión
Na: 18-21% (anhydrous)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H13O10P.3Na/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;;/q;3*+1/p-3/t2-,3-,4+,5-;;;/m1.../s1
Clave InChI
CBQSOSFCUWVWAQ-CXKLNRRHSA-K
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)