83899
D-Ribulose 5-phosphate disodium salt
≥96% (TLC)
Sinónimos:
ᴅ-Ribulose 5-phosphate Disodium
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (TLC)
Formulario
powder
impurezas
≤1% methanol
≤2% ethanol
<10% water
color
white to light beige
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].OCC(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h4-6,8-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+;;/m1../s1
Clave InChI
NBEPTNUBEFMKAU-CIFXRNLBSA-L
Aplicación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?