Merck
P6611
Millipore
Gel de afinidad de níquel HIS-Select®
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
Sinónimos:
Ni-NTA resin, nickel charged agarose
About This Item
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.56
conjugate
magnetic beads
Quality Level
form
(1:1 suspension in a 20% ethanol solution)
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 1 mL
pkg of 100 mL
pkg of 25 mL
pkg of 5 mL
pkg of 500 mL
concentration
1.5-2.4 mL/mL (suspension in packed gel)
technique(s)
protein purification: suitable
color
faint blue to very dark blue
matrix
6% Beaded Agarose
capacity
>15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
transition temp
flash point 32 °C (closed cup)
storage temp.
2-8°C
General description
EL gel de afinidad de níquel HIS-Select® es duradero y puede capturar las proteínas recombinantes con etiquetas de histidina a un caudal elevado. Las proteínas recombinantes con etiquetas de histidina se unen utilizando condiciones nativas o desnaturalizantes.
El gel de afinidad de níquel HIS-Select® es un producto de cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC), utilizado para la purificación de proteínas etiquetadas con His. Si bien el exclusivo enlace hidrófilo no cargado del grupo quelato NTA cuatridentado patentado con las microesferas de agarosa cargadas con níquel asegura una gran selectividad para la purificación de proteínas etiquetadas con His a pequeña y mediana escala, también tiene como consecuencia una menor unión inespecífica de otras proteínas. EL gel de afinidad de níquel HIS-Select es selectivo para las proteínas recombinantes con etiquetas de His y muestra una baja unión inespecífica de otras proteínas. La selectividad puede modularse con la inclusión de imidazol durante la cromatografía.
Application
El gel de afinidad de níquel HIS-Select® se ha utilizado en la purificación de proteínas recombinantes como la proteína de unión al calcio con mano EF (S100A14), el factor de transcripción 1 alfa de homeosecuencia LIM y el receptor sigma-1 , así como la harpin, la proteína estable 1 (SP1) la proteína de fusión BCR-ABL.
Features and Benefits
  • Gran selectividad para una mayor pureza.
  • El exclusivo enlace hidrófilo sin carga reduce la unión inespecífica.
  • La capacidad de unión de la proteína etiquetada con histidina es superior a 15 mg/ml.
  • Unión en condiciones desnaturalizantes o no desnaturalizantes.
  • Purificación en un solo paso.
  • Minimiza las interacciones iónicas no deseadas.
  • Mínima lixiviación del níquel.
  • Tamaño de la microesfera: 45 - 165 μm.
Linkage
Está también disponible con la tecnología EZview™ (código de producto E3528).
Physical form
Suspensión 1:1 en una disolución de etanol al 20%
Storage and Stability
El gel de afinidad de níquel HIS-Select es estable como mínimo durante un año cuando se almacena correctamente. El gel de afinidad de níquel HIS-Select debe limpiarse después de cada uso y añadirse un antimicrobiano como el etanol al 20 % al tampón de almacenamiento.
Legal Information
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
S100A14, a member of the EF-hand calcium-binding proteins, is overexpressed in breast cancer and acts as a modulator of HER2 signaling
Xu C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 289(2), 827-837 (2014)
F Weerkamp et al.
Leukemia, 23(6), 1106-1117 (2009-04-24)
BCR-ABL fusion proteins show increased signaling through their ABL tyrosine kinase domain, which can be blocked by specific inhibitors, thereby providing effective treatment. This makes detection of BCR-ABL aberrations of utmost importance for diagnosis, classification and treatment of leukemia patients.
Leucine zipper-like motifs of HrpZPss are not essential to induce hypersensitive response in tobacco
Anil K, et al.
Journal of Plant Physiology, 96(1), 57-62 (2014)
Lindsay S Garrenton et al.
Molecular and cellular biology, 29(2), 582-601 (2008-11-13)
Saccharomyces cerevisiae cells are capable of responding to mating pheromone only prior to their exit from the G(1) phase of the cell cycle. Ste5 scaffold protein is essential for pheromone response because it couples pheromone receptor stimulation to activation of
Enhanced cellulose degradation by nano-complexed enzymes: synergism between a scaffold-linked exoglucanase and a free endoglucanase
Morais S, et al.
Journal of Biotechnology, 147(3-4), 205-211 (2010)
Contenido relacionado
Técnicas, reactivos y protocolos de purificación de proteínas para purificar proteínas recombinantes utilizando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Técnicas, reactivos y protocolos de purificación de proteínas para purificar proteínas recombinantes utilizando métodos como la cromatografía de intercambio iónico, de exclusión por tamaño y de afinidad.
Ver todo