P5295
Piracetam
Sinónimos:
2-(2-Oxopyrrolidino)acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide
About This Item
Productos recomendados
form
powder
Quality Level
SMILES string
NC(=O)CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c7-5(9)4-8-3-1-2-6(8)10/h1-4H2,(H2,7,9)
InChI key
GMZVRMREEHBGGF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592)
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)