5.04913
Aniracetam
Sinónimos:
Aniracetam, 1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, Draganon, Sarpul, Ampamet, Memodrin, Referan, Memodrin, Referan, 1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one, Draganon, Sarpul, Ampamet
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(CCCC2=O)C(=O)c1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C12H13NO3/c1-16-10-6-4-9(5-7-10)12(15)13-8-2-3-11(13)14/h4-7H,2-3,8H2,1H3
Clave InChI
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AMPA receptors
Advertencia
Otras notas
Lynch, G., et al. 2011. Pharmacol. Biochem. Behav.99, 116.
Nakamura, K., et al. 2001. Eur. J. Pharmacol.420, 33.
Ito, I. et al., 1990. J. Physiol.424, 553.
Isaacson et al., 1991. PNAS.88, 1093.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable