P4509
Palmitoyl-DL-carnitine chloride
powder
Sinónimos:
DL-Hexadecanoylcarnitine, Hexadecanoyl-DL-carnitine, NSC 628323, DL-Palmitoylcarnitine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
H2O: 25 mg/mL (with heat or sonication)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
InChI
1S/C23H46NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3,(H,25,26);1H
Clave InChI
LGVBWSFTXDIBPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)