50892
Octanoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxooctyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine octanoyl ester, C8-Carnitine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
impurezas
≤10% water
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
Clave InChI
CXTATJFJDMJMIY-CYBMUJFWSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?