P3972
Progesterone
meets USP testing specifications
Sinónimos:
4-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Productos recomendados
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Quality Level
assay
≥97%
form
solid
mp
128-132 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Inchi Key
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243) , AR(367) , CYP2C9(1559) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , NR3C1(2908) , NR3C2(4306) , PGR(5241) , SERPINA6(866)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Pgr(25154)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Los clientes también vieron
Artículos
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.
Los sistemas de producción de agua ultrapura Milli-Q® suministran agua exenta de contaminantes orgánicos, incluidas las hormonas presentes en el agua del grifo de un laboratorio, lo que los hace adecuados para los análisis mediante LC-MS/MS más sensibles.
Los sistemas de producción de agua ultrapura Milli-Q® suministran agua exenta de contaminantes orgánicos, incluidas las hormonas presentes en el agua del grifo de un laboratorio, lo que los hace adecuados para los análisis mediante LC-MS/MS más sensibles.