5341
Progesterone
Steroid hormone secreted by the corpus luteum during the latter half of the menstrual cycle.
Sinónimos:
Progesterone, Δ⁴-Pregnene-3,20-dione
About This Item
Productos recomendados
descripción
RTECS - TW0175000
Merck USA index - 14, 7773
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
ethanol: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
O=C1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Clave InChI
RJKFOVLPORLFTN-LEKSSAKUSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Binds to the progesterone receptor in the nucleus to influence transcription
Advertencia
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable