Merck
P3803
Sigma-Aldrich
Fenol:cloroformo:alcohol isoamílico 25:24:1, saturado con TRIS 10 mM, pH 8,0, EDTA 1 mM
for molecular biology
Sinónimos:
DNA extraction
About This Item
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NA.52
grade
for molecular biology
assay
≥99.0%
form
liquid
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Puede conseguirse eliminar las proteínas de los ácidos nucleicos mediante extracción con disoluciones de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico. Para las mezclas no procesadas de ácidos nucleicos, puede ser beneficiosa la digestión con una amplia gama de enzimas proteolíticas antes de la extracción con fenol:cloroformo. El fenol desnaturaliza eficientemente las proteínas, pero no inhibe por completo la actividad ARNasa. Por consiguiente, se añade una pequeña cantidad de alcohol isoamílico para garantizar la desactivación de la actividad ARNasa. En la hoja de información del producto encontrará el protocolo de eliminación de las proteínas y de los ácidos nucleicos.
Warning
Si las disoluciones de fenol entran en contacto con la piel, se producirán rápidamente quemaduras. Por tanto, es necesario que el usuario lleve la ropa de laboratorio adecuada, incluidos guantes y gafas protectoras. En caso de contacto directo con la piel, enjuáguese extensamente con agua y, si es necesario, acuda al médico.
Other Notes
Este producto tiene una caducidad de dos años.
Recommended products
Para la extracción del ADN, el pH de la fase fenol puede ajustarse a 8,0 mediante equilibrado con el tampón tris. Sigma ofrece el producto P2069 específicamente para las extracciones de ADN. Este producto incluye tampón de equilibrado para la comodidad de ajustar el pH.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Stephan C A Wens et al.
Circulation. Cardiovascular genetics, 9(1), 6-13 (2016-01-21)
Elevated plasma cardiac troponin T (cTnT) levels in patients with neuromuscular disorders may erroneously lead to the diagnosis of acute myocardial infarction or myocardial injury. In 122 patients with Pompe disease, the relationship between cTnT, cardiac troponin I, creatine kinase
Bing Yao et al.
Nature communications, 8(1), 1122-1122 (2017-10-27)
Chemical modifications on DNA molecules, such as 5-methylcytosine and 5-hydroxymethylcytosine, play important roles in the mammalian brain. A novel DNA adenine modification, N(6)-methyladenine (6mA), has recently been found in mammalian cells. However, the presence and function(s) of 6mA in the
Ying Cheng et al.
Human molecular genetics, 27(17), 2955-2964 (2018-05-24)
Autism spectrum disorders (ASDs) include a group of syndromes characterized by impaired language, social and communication skills, in addition to restrictive behaviors or stereotypes. However, with a prevalence of 1.5% in developed countries and high comorbidity rates, no clear underlying
Exogenous controls increase negative call veracity in multiplexed, quantitative PCR assays for Phakopsora pachyrhizi
James Haudenshield
Plant Disease, 95.3, 343-352 (2011)
Section 1 Isolation of nucleic acids
Isabel Ferrera
Biofouling, 88-88 (2014)