Merck
77617
Sigma-Aldrich
Fenol – cloroformo – mezcla de alcohol isoamílico
BioUltra, for molecular biology, 25:24:1
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352401
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
for molecular biology
Quality Level
product line
BioUltra
form
liquid
technique(s)
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
impurities
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.2-8.3(H2O-phase, after extraction with H2O, 1:1)
density
1.28 g/mL at 20 °C
absorption
cut-off at 360 nm
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C5H12O.CHCl3/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h1-5,7H;5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
General description
La mezcla de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (mezcla PCI) es una mezcla muy utilizada en investigación en biología molecular y bioquímica, diseñada específicamente para la purificación de ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. Con su composición esencial de 25 % de fenol, 24 % de cloroformo y 1 % de alcohol isoamílico, la mezcla PCI desempeña un papel fundamental en la separación de proteínas y ácidos nucleicos durante el proceso de purificación. El fenol desnaturaliza las proteínas, el cloroformo crea una capa nítida para atraparlas y el alcohol isoamílico facilita la separación clara de estas capas, permitiendo el aislamiento del ADN o el ARN purificados en la fase acuosa.
Las aplicaciones de la mezcla PCI son diversas, y abarcan el aislamiento del ARN, donde extrae de manera eficaz el ARN de los tejidos animales y vegetales para análisis posteriores como la transcripción inversa y los estudios de expresión génica. Además, la mezcla PCI también ha demostrado ser fundamental en la extracción del ADN, lo que permite una recuperación eficiente para diversas aplicaciones, como las huellas genéticas ubicadas en los minisatélites del ADN para la identificación genética. Como técnica de purificación general, la mezcla PCI garantiza preparaciones de gran calidad tanto de ADN como de ARN para futuras investigaciones.
Application
La mezcla de fenol − cloroformo − alcohol isoamílico se ha utilizado en la extracción de ácidos nucleicos del tejido de los conductos biliares, de Drosophila , de inmunoprecipitados de cromatina y ARN en Caenorhabditis elegans y del ADN mitocondrial.Además, también se ha utilizado en la extracción de ADN para la generación de las huellas genéticas ubicadas en los minisatélites del ADN
Biochem/physiol Actions
Cuando los ácidos nucleicos se extraen con la disolución de mezcla fenol-cloroformo-alcohol isoamílico, se consigue una separación clara de los componentes. Las proteínas presentes en la muestra se desnaturalizan y eliminan (recogidas en la fase orgánica o en la interfase), mientras que los ácidos nucleicos permanecen en la fase acuosa. El cloroformo desnaturaliza las proteínas y facilita la separación de las fases acuosa y orgánica, y el alcohol isoamílico reduce la formación de espuma durante la extracción.
Features and Benefits
  • Versátil y adaptable para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio y experimentales
  • Sin ADNasas, ARNasas, NICKasas y proteasas
Physical form
mezcla de fenol, cloroformo, alcohol isoamílico en la proporción de 25:24:1 (v/v/v), saturada con TRIS 100 mM a pH 8,0; contiene 8-hidroxiquinolina a ~ el 0,1 %
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
A genetic program mediates cold-warming response and promotes stress-induced phenoptosis in C. elegans
Jiang W, et al.
eLife, 7, e35037-e35037 (2018)
Peribiliary glands are key in regeneration of the human biliary epithelium after severe bile duct injury
de Jong IEM, et al.
Hepatology (2018)
Mohammadali Khan Mirzaei et al.
PloS one, 9(12), e116294-e116294 (2015-01-01)
A recently isolated phage, vB_EcoP_SU10 (SU10), with the unusual elongated C3 morphotype, can infect a wide range of Escherichia coli strains. We have sequenced the genome of this phage and characterized it further by mass spectrometry based proteomics, transmission electron
E J Wickings
Electrophoresis, 16(9), 1678-1683 (1995-09-01)
DNA fingerprints using three oligonucleotide probes, a (GTG)5 short tandem repeat sequence, and 2 corresponding to the core sequences of minisatellites 33.15 and 33.6, have been used to generate DNA fingerprints of a captive colony of mandrills (Mandrillus sphinx) housed
Extensive mitochondrial population structure and haplotype-specific phenotypic variation in the Drosophila Genetic
Bevers RPJ, et al.
bioRxiv, 466771-466771 (2018)