NA1020
Kit de limpieza para PCR GenElute™
sufficient for 70 purifications
Sinónimos:
Gen Elute, Purificación de ADN
About This Item
Productos recomendados
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Level
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
15-25°C
General description
Application
Features and Benefits
- Purificación de hasta 100 μl o 10 μg de ADN de la PCR amplificado en 8 minutos
- Recupera hasta el 95 % de los productos de la PCR que constan de 100 pb a 10 kb
- Elimina más del 99 % de las cebadores y otros componentes
- Elimina la necesidad de eliminar el aceite mineral por extracción orgánica
- Un 40 % más de preparaciones de purificación que el proveedor principal
Other Notes
Principle
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
GenElute™ PCR Clean-up Kit rapidly purifies PCR products from excess components, ensuring clean samples for downstream applications.
GenElute™ PCR Clean-up Kit rapidly purifies PCR products from excess components, ensuring clean samples for downstream applications.
GenElute™ PCR Clean-up Kit rapidly purifies PCR products from excess components, ensuring clean samples for downstream applications.
GenElute™ PCR Clean-up Kit rapidly purifies PCR products from excess components, ensuring clean samples for downstream applications.