Merck
RPROTKSOL-RO
Roche
Proteinasa K recombinante, calidad PCR
Solution from Pichia pastoris
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
recombinante
expressed in Pichia pastoris
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution (18 ± mg/mL; pH 7.5)
actividad específica
~2.5 units/mg protein
envase
pkg of 1.25 mL (03115887001)
pkg of 25 mL (03115844001)
pkg of 5 mL (03115828001)
fabricante / nombre comercial
Roche
pH óptimo
6.5 and 9.5
intervalo de pH
4.0-12.5
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aproximadamente 2,5 U/mg (ensayo de cromozima); ≥30 U/mg ensayo de hemoglobina. Consulte los valores específicos del presente lote en el Certificado de Análisis.
Aplicación
  • Esta proteinasa K de calidad para PCR es extremadamente eficaz en proteínas nativas y, por tanto, puede utilizarse para inactivar rápidamente las nucleasas endógenas como las ARNasas y las ADNasas. Esta propiedad hace que la proteinasa K sea particularmente adecuada para el aislamiento de ARN y ADN nativos de tejidos y líneas celulares.
  • La enzima promueve la lisis celular al activar un factor autolítico bacteriano.
  • La proteinasa K se utiliza también para el análisis de las estructuras de membrana al modificar las proteínas y las glucoproteínas de las superficies celulares.
  • La enzima es particularmente idónea para el aislamiento de los ácidos nucleicos para reacciones de amplificación.
  • La proteinasa K puede utilizarse también para eliminar los restos durante la preparación de la transferencia de colonias, y para tratar cortes de tejidos para asegurar la infiltración eficiente de la sonda durante la hibridación in situ.
Características y beneficios
La proteinasa K rompe las proteínas entres los aminoácidos X e Y (X--Y) cuando X = un aminoácidos alifático, aromático o hidrófobo e Y = cualquier aminoácido. La enzima es extremadamente eficaz en proteínas nativas y, por tanto, puede utilizarse para inactivar rápidamente las nucleasas endógenas como las ARNasas y las ADNasas.
  • Elija una herramienta efectiva para la preparación de la muestra. Inactiva las ADNasas y las ARNasas de muchas especies.
  • Cuente con una calidad y un rendimiento constantes. Estrictas pruebas de calidad aseguran una estabilidad óptima y un elevado rendimiento entre lotes.
  • Prepare muestras en un amplio espectro de condiciones. La robusta enzima es estable a lo largo de un amplio espectro de pH y es ideal para diversas aplicaciones.
  • Aproveche una enzima carente de contaminación. Se ha probado la ausencia de ARNasas y ADNasas en la enzima, y está prácticamente exenta de ADN. Es especialmente adecuada para el aislamiento de muestras para PCR.
Calidad
Esta preparación carece de ARNasas, ADNasas y ADN, según los procedimientos de control de calidad vigentes.
Ausencia de nucleasas: Cada lote se analiza en varios sustratos para asegurar la ausencia de actividad endonucleasa, exonucleasa, ribonucleasa y melladora.
Contenida de ADN: ≤10 pg/mg de enzima (determinada por el Umbral)
Grado de contaminación microbiológica: ≤5 ufc/g (determinados mediante la prueba más estricta de la Farmacopea Europea, que permite identificar el número total de bacterias aerobias viables, levaduras y hongos)
Definición de unidad
Volumen de actividad: Aproximadamente 50 U/mg de disolución (ensayo de cromozima); aproximadamente 600 U/mg de disolución (ensayo de hemoglobina). Una unidad es la actividad enzimática que hidroliza a +25 °C en 1 min, 18 mmol de Chromozym TRY (equivalente a 600 U/ml con el ensayo de hemoglobina). Consulte los valores específicos del presente lote en el Certificado de Análisis.
Nota de preparación
Activador: Para estimular la actividad proteinasa K, pueden añadirse agentes desnaturalizantes (SDS y urea). Por ejemplo, el SDS a una concentración final del 2 % puede aumentar significativamente la actividad de la proteinasa K. La optimización utilizando agentes desnaturalizantes puede aumentar la actividad proteinasa en hasta siete veces.
Disolución de trabajo: Disoluciones tampón sugeridas:
El tampón más apropiado para la proteinasa K variará de una aplicación a otra. Siga siempre las directrices de pH y temperatura del campo parámetros. Como norma general, la proteinasa K es estable y muy activa en tampones que contienen reactivos desnaturalizantes como la urea, el dodecilsulfatosódico (SDS) y las sales de guanidina.
Inhibidores: La enzima es inactivada por Pefabloc® SC. Sin embargo, no es inactivada por iones metálicos, agentes quelantes (como el EDTA), reactivos sulfhidrilo o inhibidores de la tripsina y la quimiotripsina.
Otras notas
Para la inactivación rápida de las ARNasas y ADNasas.
La enzima puede reducir las proteínas a aminoácidos libres si se encuentra en gran exceso durante largos periodo de incubación.
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Información legal
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shari Carmon et al.
Development (Cambridge, England), 148(24) (2021-12-18)
Morphogen gradients are known to subdivide a naive cell field into distinct zones of gene expression. Here, we examine whether morphogens can also induce a graded response within such domains. To this end, we explore the role of the Dorsal
Sungjae Hwang et al.
Cancer, 119(24), 4249-4258 (2013-10-12)
Epigenetic reprogramming of the methylome has been implicated in all stages of cancer evolution. It is now well accepted that cancer cells exploit epigenetic reprogramming, a mechanism that regulates stem/progenitor cell renewal and differentiation, to promote cancer initiation and progression.
Gerard Honig et al.
Journal of biomedical science, 17, 82-82 (2010-10-19)
Multicellular organisms are characterized by a remarkable diversity of morphologically distinct and functionally specialized cell types. Transgenic techniques for the manipulation of gene expression in specific cellular populations are highly useful for elucidating the development and function of these cellular
Muy-Teck Teh et al.
PloS one, 7(3), e34329-e34329 (2012-03-31)
The oncogene FOXM1 has been implicated in all major types of human cancer. We recently showed that aberrant FOXM1 expression causes stem cell compartment expansion resulting in the initiation of hyperplasia. We have previously shown that FOXM1 regulates HELLS, a
Caroline Meyer Olesen et al.
Microorganisms, 9(7) (2021-08-08)
Investigation of changes in the skin microbiome following treatment of atopic dermatitis (AD) with dupilumab may provide valuable insights into the skin microbiome as a therapeutic target. The aim of this study is to assess changes in the AD skin
Artículos
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.