Merck
NA0310
Sigma-Aldrich
Kit de maxipreparación plasmídica GenElute HP
greener alternative
sufficient for 25 purifications
Sinónimos:
Kit de maxipreparación plasmídica GenElute HP
About This Item
UNSPSC Code:
41105501
NACRES:
NA.52
usage
sufficient for 25 purifications
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
DNA purification: suitable
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
El kit de maxipreparación de plásmidos GenElute HP ofrece un método sencillo, rápido y rentable para el aislamiento del ADN plasmídico de los cultivos de E. coli recombinante. El kit consta de una jeringa de filtración para el aclarado rápido del lisado y una columna de adsorción de sílice diseñada para formato al vacío o formato giratorio. Pueden aislarse hasta 1,2 mg de ADN plasmídico de 150 ml de cultivo nocturno en medio de caldo de lisogenia (LB). Nótese que el rendimiento real depende de la cepa, el plásmido y el medio de cultivo utilizado.
Se recolecta un cultivo de E. coli recombinante mantenido durante la noche con centrifugación y se somete a un procedimiento de lisis alcalina-SDS modificada seguida de adsorción del ADN sobre una membrana de sílice en presencia de una elevada concentración de sales. Los contaminantes se eliminan mediante dos etapas de lavado. Por último, se eluye el ADN unido en una disolución de elución (Tris-HCl) o agua.
El ADN plasmídico recuperado se encuentra predominantemente en su forma superhelicoidal. El ADN está listo para su uso inmediato en aplicaciones posteriores como la digestión con enzimas de restricción, la ligadura, la secuenciación, la PCR, la transformación y la transfección.
Estamos comprometidos a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto tiene una química inherentemente más segura, en comparación con la utilización convencional del fenol y el cloroformo para realizar extracciones de ADN.
Application
El kit de maxipreparación de plásmidos GenElute® HP se ha utilizado para el aislamiento de plásmidos.
Features and Benefits
  • De la recolección del cultivo bacteriano al ADN plasmídico puro en 30 minutos o menos
  • Hasta 1,2 mg de ADN plasmídico de alta copia
  • Flexibilidad de un formato al vacío o giratorio
  • Contiene menos componentes de plástico que otros kit de alta velocidad, lo que reduce la cantidad de residuos.
  • No se precisa extracción con fenol/cloroformo ni precipitación con alcohol
Other Notes
Si desea más información, puede ver www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Legal Information
Gabitril is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Jaeho Yoon et al.
Biomedicines, 9(9) (2021-09-29)
Renal hypouricemia is a rare genetic disorder. Hypouricemia can present as renal stones or exercise-induced acute renal failure, but most cases are asymptomatic. Our previous study showed that two recessive variants of SLC22A12 (p.Trp258*, pArg90His) were identified in 90% of
Musaddeque Ahmed et al.
Nature communications, 12(1), 1781-1781 (2021-03-21)
Prostate cancer (PCa) risk-associated SNPs are enriched in noncoding cis-regulatory elements (rCREs), yet their modi operandi and clinical impact remain elusive. Here, we perform CRISPRi screens of 260 rCREs in PCa cell lines. We find that rCREs harboring high risk
Discovery of protein interactions using parallel analysis of translated ORFs (PLATO).
Larman HB
Nature Protocols, 9(1), 90-103 (2014)
Fraser Soares et al.
Blood, 137(16), 2171-2181 (2020-12-04)
Acute myeloid leukemia (AML) remains a devastating disease in need of new therapies to improve patient survival. Targeted adoptive T-cell therapies have achieved impressive clinical outcomes in some B-cell leukemias and lymphomas but not in AML. Double-negative T cells (DNTs)
Karina Yui Eto et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 63(11) (2019-09-11)
Horizontal transfer of plasmids encoding antimicrobial resistance and virulence determinants has been instrumental in Staphylococcus aureus evolution, including the emergence of community-associated methicillin-resistant S. aureus (CA-MRSA). In the early 1990s, the first CA-MRSA strain isolated in Western Australia (WA), WA-5
Protocolos
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.