NA0160
GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit
sufficient for 350 preparations
Sinónimos:
GenElute™ HP Plasmid Kit, HP miniprep kit, fast miniprep kit, fast plasmid isolation kit, plasmid extraction kit, plasmid isolation kit, plasmid purification kit, ultrafast plasmid isolation kit, Gen Elute
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 350 preparations
Nivel de calidad
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
DNA extraction: suitable
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit offers an ultrafast and efficient solution for plasmid preparation from E. coli cultures. This kit combines silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format,up to 25 μg of high copy plasmid DNA can be recovered from 1-5 mL of E. coli culture in less than 30 minutes. Note that actual yield and optimum volume of culture to use depend on the plasmid and the culture medium.
The recovered plasmid DNA is ready for immediate use in applications such as restriction digest, cloning, PCR, transfection, and sequencing.
Aplicación
Características y beneficios
- Purified plasmid DNA in less than 30 minutes
- Up to 25 μg of high-copy plasmid DNA
- Flexibility of a vacuum or spin format
- No phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)