N7785
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt
vial of 10 mg, ~95%
Sinónimos:
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
~95%
Nivel de calidad
Formulario
powder
envase
vial of 10 mg
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
Clave InChI
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?