Merck
N5755
Sigma-Aldrich
ββ-Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato hydrate
Sinónimos:
β-NADP, Coenzima II, NADP, Nucleótido de trifosfopiridina, TPN
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H28N7O17P3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
743.41 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
assay
≥95% (HPLC)
≥95% (spectrophotometric assay)
Quality Level
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
sodium and potassium: ≤0.04%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O17P3.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);1H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
InChI key
ZKJOXOJMGXFSPF-QYZPTAICSA-N
Application
βEl fosfato del -dinucleótido de nicotinamida y adenina hidratado es adecuado para su uso en:
  • la medición de la actividad la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
  • el ensayo del citocromo P450 3A4 como parte del sistema de regeneración del NADPH
  • el ensayo del citocromo P450 2D6 como parte del sistema de regeneración del NADPH
  • la determinación del contenido de glucosa-6-fosfato
Biochem/physiol Actions
βEl 2′-fosfato del β-dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADP+) y el 2′-fosfato del β-dinucleótido de nicotinamida y adenina reducido (NADPH) constituyen un par de coenzimas rédox (NADP+:NADPH) que interviene en una amplia variedad de reacciones de oxidación y reducción catalizadas por enzimas. El par rédox NADP+/NADPH facilita la transferencia de electrones en reacciones anabólicas como la biosíntesis de lípidos y colesterol y la elongación de la cadena de acilo graso. El par rédox NADP+/NADPH se utiliza en una variedad de mecanismos de antioxidación donde protege contra la acumulación de especies de oxidación reactivas. El NADPH es generado in vivo en la vía de las pentosas fosfato (PPP).
Aceptor de electrones
Other Notes
Envasado en función del peso sólido.
Esta es una forma común del NADP.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
T M Lilley et al.
Oecologia, 175(3), 811-823 (2014-05-20)
Harmful reactive oxygen species (ROS) produced during metabolism and immune responses are neutralized in part by a powerful enzymatic antioxidant system. Inter-species variability in the baseline activity of antioxidant enzymes may be explained by a variety of life history traits.
Bent H Hellum et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 102(5), 466-475 (2008-03-12)
Extracts of six commonly used commercially available herbal products, St. John's wort, common valerian, common sage, Ginkgo biloba, Echinacea purpurea and horse chestnut were investigated for their in vitro inhibitory potential of CYP3A4 mediated metabolism and P-glycoprotein efflux transport activity.
William B. Wood
Biochemistry: A Problems Approach, 195-195 null
Berg, J.M., et al.
Biochemistry (5th Edition) (2002)
Raoul G Rosenthal et al.
Nature chemical biology, 10(1), 50-55 (2013-11-19)
The pyridine nucleotides NADH and NADPH (NAD(P)H) are ubiquitous redox coenzymes that are present in all living cells. Although about 16% of all characterized enzymes use pyridine nucleotides as hydride donors or acceptors during catalysis, a detailed understanding of how