MAK556
Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
About This Item
Productos recomendados
aplicaciones
environmental
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
cancer; genitourinary disorders
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The Hypochlorite (Hypochlorous Acid) Assay Kit offers a sensitive absorption-based assay for measuring hypochlorite (hypochlorous acid) with high specificity. Upon selective reaction with hypochlorite (hypochlorous) the colorless Hypochlorite Sensor generates a strong color product. The color signal can be measured by an absorption microplate reader at ~580 nm. With this assay kit, trace amounts of hypochlorite can be detected.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)