Merck
M8158
Supelco
Moxalactam sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18N6Na2O9S
Número de CAS:
Peso molecular:
564.44
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Modo de acción
cell wall synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].COC2(NC(=O)C(C([O-])=O)c1ccc(O)cc1)C3OCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C20H20N6O9S.2Na/c1-25-19(22-23-24-25)36-8-10-7-35-18-20(34-2,17(33)26(18)13(10)16(31)32)21-14(28)12(15(29)30)9-3-5-11(27)6-4-9;;/h3-6,12,18,27H,7-8H2,1-2H3,(H,21,28)(H,29,30)(H,31,32);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
GRIXGZQULWMCLU-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Chemical structure: ß-lactam
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1