M2949
MDL 72527
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
CPC-200, MDL-72527DA, N,N′-Bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine dihydrochloride, N1,N4-Bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to brown
solubilidad
H2O: 15 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl.Cl.C=C=CCNCCCCNCC=C=C
InChI
1S/C12H20N2.2ClH/c1-3-5-9-13-11-7-8-12-14-10-6-4-2;;/h5-6,13-14H,1-2,7-12H2;2*1H
Clave InChI
ITVRWVVFVHINOH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)