Merck
F6886
Sigma-Aldrich
Forskolina
from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder, positive ionotropic agent
Sinónimos:
7β-Acetoxi-8,13-epoxi-1α,6β,9α-trihidroxilabd-14-en-11-ona, Coleonol, Colforsin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H34O7
Número de CAS:
Peso molecular:
410.50
Beilstein/REAXYS Number:
1692716
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
Forskolina, from Coleus forskohlii, ≥98% (HPLC), powder
biological source
Coleus forskohlii
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
General description
La forskolina, presente predominantemente en la raíz de la planta Coleus forskohlii, es un posible compuesto farmacológico. Es útil para el tratamiento de la hipertensión, las enfermedades respiratorias y la obesidad. La forskolina es un diterpenoide capaz de modular las concentraciones de la enzima adenilato ciclasa y del monofosfato cíclico de adenosina (AMPc). La ingeniería de la vía biosintética de la forskolina abastece su producción comercial para uso farmacológico. La forskolina tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y reduce la hiperglucemia al estimular la liberación de insulina. La forskolina promueve la diferenciación de las células HepaRG de hepatoma y activa el receptor X farnesoide (FXR) y el receptor X pregnano (PXR).
Varios estudios indican que la forskolina está relacionada con el aumento de la lipólisis, lo que podría inducir un aumento de la grasa y una reducción del peso en el organismo. Se cree que el enriquecimiento con forskolina podría mejorar la pérdida de grasa sin perder masa muscular.
Application
La forskolina se ha utilizado:
  • para inducir la expresión de ARNm en hepatocitos primarios.
  • como medicamenteo desengrasante en hepatocitos primarios humanos.
  • como suplemento en los medios para inducir diferenciación de las células madre procedentes del tejido adiposo (ASC).
  • en la activación del gen regulador de la conductancia transmembranaria en la fibrosis quística.
  • para promover la diferenciación de las células madre pluripotentes inducidas humanas (hiPSC) en células endoteliales.
  • para estimular la secreción de iones cloruro mediada por el regulador de la conductancia transmembranaria de la fibrosis quística (CFTR) en células epiteliales respiratorias diferenciadas procedentes de individuos con y sin fibrosis quística (FQ).
Biochem/physiol Actions
Diterpenoide permeable a la célula que posee propiedades antihipertensivas, inotropas positivas y de activación de la adenilil ciclasa. Muchos de sus efectos biológicos se deben a su activación de la adenilil ciclasa y el aumento resultante de la concentración de AMPc intracelular. La forskolina afecta a las corrientes de calcio e inhibe la MAP cinasa.
Features and Benefits
Este compuesto aparece en la página Adenilil ciclasas del Manual de clasificación de receptores y transducción de la señal. Pulse aquí para encontrar otras páginas del manual.
Este compuesto es un producto destacado para la investigación de los nucleótidos cíclicos. Pulse aquí para descubrir más productos de nucleótidos cíclicos destacados. Encontrará más información sobre moléculas pequeñas bioactivas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Preparation Note
La forskolina es soluble en disolventes orgánicos como el etanol, el cloroformo y el DMSO.
Storage and Stability
Forskolin solutions at 5 mg/mL in either ethanol or DMSO are stable for at least 6 months at room temperature per HPLC analysis.
This product is to be stored in room temperature . Store the product tightly closed under dry condition.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Use of a high-throughput phenotypic screening strategy to identify amplifiers, a novel pharmacological class of small molecules that exhibit functional synergy with potentiators and correctors
Giuliano KA, et al.
SLAS discovery, 23(2), 111-121 (2018)
Functional polarization of human hepatoma HepaRG cells in response to forskolin
Mayati A, et al.
Scientific Reports, 8(1), 16115-16115 (2018)
Establishment of pharmacokinetic parameters for the herbal drug containing forskolin
Sangeetha S, et al.
Journal of Pharmacy Research, 4(7), 2303-2306 (2011)
Effects of coleus forskohlii supplementation on body composition and hematological profiles in mildly overweight women
Henderson S, et al.
Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2, 1-9 (2005)
Conditionally reprogrammed primary airway epithelial cells maintain morphology, lineage and disease specific functional characteristics
Martinovich KM, et al.
Scientific Reports, 7(1), 17971-17971 (2017)
Artículos
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Ver todo
Protocolos
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.