Productos recomendados
tpo
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
concentración
5-9 mmol/L iodine (titration)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
17.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?