I3766
Isoliquiritigenin
powder
Sinónimos:
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,2′,4′-Trihydroxychalcone
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
color
yellow to orange
solubilidad
H2O: <0.1 mg/mL
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
Clave InChI
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
Información sobre el gen
rat ... Alox5(25290)
Descripción general
Aplicación
- as a bone morphogenetic protein (BMP) agonist in zebrafish embryos
- as a guanylyl cyclase activator in zebrafish embryos
- to test its antitumor and antiviral effects against Epstein-Barr virus-associated gastric carcinoma
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.