H3647
Metil 4-hidroxibenzoato
BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinónimos:
Éster metílico del ácido p-hidroxibenzoico, Metil parabeno, NIPAGIN
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥99.0% (HPLC)
Formulario
powder or crystals
técnicas
cell culture | insect: suitable
mp
125-128 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
rat ... Ar(24208)
Descripción general
Aplicación
- to wash mites from the cells of Apis mellifera workers preceding the harvest of mite saliva
- as a component of grape/apple juice agar plates to culture Drosophila for the extraction of ovaries/embryos
- in studies on sterol hormones such as testosterone biosynthesis
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
334.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
168 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)