YBD
Yeast Brewers
Debittered, inactive
Sinónimos:
Yeast, brewers, Brewers yeast
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Saccharomyces cerevisiae
Nivel de calidad
Formulario
powder
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
Clave InChI
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)