Merck
H1029
Sigma-Aldrich
Anti-polihistidina monoclonal antibody produced in mouse
clone HIS-1, ascites fluid
Sinónimos:
Anti-polihistidina monoclonal, Monoclonal etiqueta 6xHis, Monoclonal etiqueta His, Monoclonal etiqueta His6, Monoclonal etiqueta de epítopo 6 H, Monoclonal etiqueta de epítopo HHHHHH, Monoclonal etiqueta hexa His, Monoclonal etiqueta poli-His, Monoclonal etiquetado con histidina
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
HIS-1, monoclonal
form
liquid
technique(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:3,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
El anticuerpo monoclonal anti-polihistidina (IgG2a de ratón) reconoce formas reducidas nativas o desnaturalizadas de polihistidina sintética y proteínas de fusión etiquetadas con polihistidina. El anticuerpo reconoce preferentemente la proteína de fusión etiquetada en N-terminal y es reactivo con proteínas de fusión expresadas por los vectores de expresión procariotas PET, pRSET y pTrc.
Specificity
El anticuerpo reconoce la polihistidina sintética, así como las formas reducidas, nativas o desnaturalizadas, de proteínas etiquetadas con 6 histidinas, expresadas en vectores seleccionados.
Immunogen
Proteína de fusión recombinante etiquetada con polihistidina.
Application
Anticuerpo adecuado para inmunotransferencia, ensayos de transferencia por puntos, ELISA e inmunocitoquímica. El anticuerpo monoclonal anti-polihistidina producido en ratón se ha utilizado en inmunoelectrotransferencia.
Biochem/physiol Actions
El gen IgG2a (inmunoglobulina G 2a) participa activamente en la estimulación de la autoinmunidad en ratones. Se ha observado que el gen se encuentra altamente expresado en la infección vírica.
Physical form
Suministrado como líquido ascítico con azida sódica 15 mM.
Other Notes
La dilución recomendada para inmunotransferencia es 1:3000
Legal Information
Este producto está cubierto por la patente DE 19507166 y equivalentes extranjeras con licencia exclusiva para QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, D-40724 Hilden, Alemania.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Ora Hazak et al.
PLoS biology, 17(7), e3000085-e3000085 (2019-07-12)
Signaling cross talks between auxin, a regulator of plant development, and Ca2+, a universal second messenger, have been proposed to modulate developmental plasticity in plants. However, the underlying molecular mechanisms are largely unknown. Here, we report that in Arabidopsis roots
Contribution of IRF5 in B cells to the development of murine SLE-like disease through its transcriptional control of the IgG2a locus.
Savitsky D A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2010)
Association of a novel pre-ribosomal complex in Trypanosoma brucei.
Wang L
Eukaryotic Cell (2013)
Vaibhav Kapuria et al.
Genes & development, 30(8), 960-972 (2016-04-09)
In complex with the cosubstrate UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc),O-linked-GlcNAc transferase (OGT) catalyzes Ser/ThrO-GlcNAcylation of many cellular proteins and proteolysis of the transcriptional coregulator HCF-1. Such a dual glycosyltransferase-protease activity, which occurs in the same active site, is unprecedented and integrates both reversible
G protein-coupled receptor-promoted trafficking of G?1?2 leads to AKT activation at endosomes via a mechanism mediated by G?1?2-Rab11a interaction.
Garcia-Regalado A, et al.
Molecular Biology of the Cell, 19(10), 4188-4200 (2008)