GE17-1128-01
MAbtrap® Kit
Cytiva 17-1128-01, pkg of 1 kit
About This Item
Productos recomendados
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
envase
pkg of 1 kit
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-1128-01
condiciones de almacenamiento
(20% Ethanol)
Parámetros
<4 mL/min flow rate
42 psi
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
tam. prom. pieza
34 μm
cleaning
2-9
Intervalo de trabajo
3-9
capacidad
>1 mg binding capacity (lgG/column)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Convenient kit for purification of IgG from monoclonal and polyclonal material using a syringe in less than 15 min.
- Kit contains one HiTrap® Protein G HP column prepacked with Protein G Sepharose™ High Performance and enough buffer concentrate for 20 preparations with a syringe.
- MAbTrap® Kit contains everything necessary to perform a complete one-step purification without using complex equipment.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Purify monoclonal or polyclonal IgG from serum, cell culture supernatant or ascitic fluid using the HiTrap Protein G HP from Cytiva, an affinity-exclusion chromatography product containing Sepharose-immobilized Protein G.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using HiTrap® Protein G HP columns from Cytiva.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.