GE17-0854-01
NAP™-10 20 ST
Cytiva 17-0854-01
Sinónimos:
NAP 10 Column
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 20 columns
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0854-01
condiciones de almacenamiento
(.01 M NaOH)
tamaño de partícula
20-80 μm (dry)
Intervalo de trabajo
2-13
capacidad
<1 mL binding capacity
Categorías relacionadas
Descripción general
NAP™ Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
Características y beneficios
- For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
- Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
- Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.