GBL705278
Grace Bio-Labs ONCYTE® SuperNOVA™ nitrocellulose film slides
1-21 mm x 71 mm NC pad per slide, plain glass
Sinónimos:
nitrocellulose slides, protein microarrays
About This Item
Productos recomendados
Materiales
nitrocellulose (on glass)
envase
pkg of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 705278
externo tamaño
25 mm × 75 mm
tipo de unión
high binding surface
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)