Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
UFC9010
Millipore
Filtro de ultracentrífuga Amicon®, MWCO 10 kDa
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Sinónimos:
Concentrador para centrífuga, MWCO de 10 kDa, volumen de muestra 15 ml
About This Item
UNSPSC Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
material
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
parameter
15 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
L
12.1 cm (4.807 in.)
diam.
2.97 cm
filtration area
7.6 cm2
volume
15 mL
pore size
10 kDa MWCO
shipped in
ambient
General description
Las unidades de centrífuga Amicon® Ultra de 15 ml con filtros Ultracel® de corte de peso molecular de 10 000 Dalton proporcionan una ultrafiltración rápida y una retención fiable de las macromoléculas. Por ejemplo, el citocromo C (12,4 kDa) a una concentración inicial de 0,25 mg/ml es retenido al >95% .
El diseño vertical y la superficie de membrana disponible proporcionan un procesamiento rápido de la muestra, una elevada recuperación de la muestra (normalmente superior al 90 % de la disolución inicial diluida) y la capacidad de concentración de 80 veces. La polarización del soluto y el consiguiente ensuciamiento de la membrana se reducen al mínimo gracias al diseño vertical, y un bloqueo físico del filtro evita la centrifugación hasta la sequedad y la posible pérdida de muestra.
El concentrado se recoge del depósito de muestras de la unidad de filtración utilizando un pipeteador, mientras que el ultrafiltrado se recoge en el tubo de centrífuga suministrado. La unidad puede centrifugarse en un rotor oscilante o en un rotor de ángulo fijo. Con su diseño de membrana vertical y bloqueo, los filtros Amicon® Ultra de 15 ml ofrecen la mayor recuperación con tiempos de centrifugado cortos.
Application
  • Ultrafiltración con membrana Ultracel® de corte de peso molecular de 10 000 dalton.
  • Concentración de muestras biológicas que contienen antígenos, anticuerpos, enzimas, ácidos nucleicos o microorganismos.
  • Purificación de los componentes macromoleculares encontrados en extractos de cultivo tisular o lisados celulares y eliminación de proteínas antes de la HPLS.
  • Concentración de las proteínas diluidas o prepurificadas de los eluyentes de la columna.
  • Desalación, cambio de disoluciones tampón y diálisis de proteínas.
Features and Benefits
  • La membrana de celulosa regenerada Ultracel® con un NMWCO de 10 kDa proporciona una recuperación de retenido superior al 90 %.
  • La membrana vertical reduce la polarización de la concentración para tiempos de centrifugado ultrarrápidos (de hasta 10- 15 minutos).
  • La membrana termosellada minimiza los extraíbles posteriores.
  • Integridad probada al 100 % para un rendimiento fiable.
  • Cómoda supervisión de la muestra con carcasa traslúcida y gradaciones de volumen.
  • El acceso directo a la muestra con pipeteador elimina la etapa de procesamiento para recuperar el concentrado.
  • Factores de concentración elevada de 80 – 100 X.
Physical form
Código de colores: Transparente con tapa rosa
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Ver todo
Protocolos
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
Contenido relacionado
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.