G6148
Glasgow Minimum Essential Medium
With L-glutamine, without tryptose phosphate broth and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
BHK medium, GMEM
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
componentes
glucose: 4.5 g/L
phenol red: 0.0213 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: no
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
- in toxin entry assays
- for 3 H-palmitate labeling
- to culture embryonic stem cells
Cantidad
Reconstitución
suplemento
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.