G3153
β-Galactosidasa from Escherichia coli
lyophilized powder, ≥500 units/mg protein
Sinónimos:
β-D-galactósido galactohidrolasa, Lactasa
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥500 units/mg protein
mol peso
465 kDa
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Propiedades físicas
Definición de unidad
Forma física
Inhibidor
sustrato
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)