G2150
L-Glutamina solution
200 mM, Hybri-Max™, sterile-filtered, suitable for hybridoma
Sinónimos:
L-Glutamine for cell culture
About This Item
Productos recomendados
grado
Hybri-Max™
Nivel de calidad
esterilidad
sterile-filtered
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
solution
técnicas
cell culture | hybridoma: suitable
impurezas
endotoxin, tested
color
clear colorless
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Clave InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Información sobre el gen
rat ... Ggt1(116568)
Aplicación
Nota de preparación
Información legal
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture
Chromatograms
application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.