F3512
Anti-Human IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Goat Anti-Human IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
immunofluorescence: 1:32-1:64 using Hep2 cells
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- in nucleolar staining
- in single color fluorescent labeling for the detection of lytically induced cells
- to detect the model antigen
- in immunohistochemistry
- in immunofluorescence
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)