F7367
Anti-Goat IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Rabbit Anti-Goat IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
condiciones de almacenamiento
protect from light
técnicas
direct immunofluorescence: 1:400
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- in double labeling for laminin and α-fetoprotein (AFP) at a dilution of 1:400
- in immunohistochemistry at a dilution of 1:50
- in immunocytochemistry
- in immunochemical jagged-1 analyses
- in immunofluorescence at a dilution of 1:200
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)