Merck
F0257
Sigma-Aldrich
IgG anti-ratón (molécula completa)-FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Mouse Fitc, Anti-Mouse Fitc - Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
biological source
goat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
El subtipo de anticuerpo IgG constituye las inmunoglobulinas séricas más abundantes del sistema inmunitario. Las IgG son secretadas por las células B y se encuentran en la sangre y los líquidos extracelulares, y proporcionan protección frente a infecciones causadas por bacterias, hongos y virus. Las IgG maternas son transferidas al feto a través de la placenta, que es vital para la defensa inmunitaria del neonato frente a las infecciones. Las IgG de ratón tienen cuatro isotipos claros: IgG1, IgG2a, IgG2b e IgG3.
Immunogen
IgG de ratón purificada
Application
El anticuerpo anti-IgG de ratón (molécula entera)-FITC se ha utilizado en:
  • inmunohistoquímica (1:200) (1:500)
  • inmunofluorescencia (1:100)(1:500)(1:200)
  • inmunocitoquímica (1:1000)
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene seroalbúmina bovina al 1 % y acida sódica 15 mM.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Shalini S Yadav et al.
Translational oncology, 10(3), 357-366 (2017-03-28)
Prostate cancer (PCa) remains the second-leading cause of cancer-related deaths in American men with an estimated mortality of more than 26,000 in 2016 alone. Aggressive and metastatic tumors are treated with androgen deprivation therapies (ADT); however, the tumors acquire resistance
Yung-I Lee et al.
Annals of botany, 116(3), 403-411 (2015-06-25)
Although abscisic acid (ABA) is commonly recognized as a primary cause of seed dormancy, there is a lack of information on the role of ABA during orchid seed development. In order to address this issue, the localization and quantification of
Specific heat shock proteins protect microtubules during simulated ischemia in cardiac myocytes
Bluhm, W., F., et al.
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology, 275(6), H2243-H2249 (1998)
Christine A King et al.
Journal of virology, 89(22), 11347-11355 (2015-09-05)
Lytic activation of Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) from latency is a critical contributor to pathogenesis and progression of KSHV-mediated disease. Development of targeted treatment strategies and improvement of lytic-phase-directed oncolytic therapies, therefore, hinge on gaining a better understanding of latency-to-lytic-phase
Maruthachalam Ravi et al.
PLoS genetics, 7(6), e1002121-e1002121 (2011-06-23)
Centromere behavior is specialized in meiosis I, so that sister chromatids of homologous chromosomes are pulled toward the same side of the spindle (through kinetochore mono-orientation) and chromosome number is reduced. Factors required for mono-orientation have been identified in yeast.