CB0500
CelLytic™ B Plus Kit
For bacterial lysis
Sinónimos:
Lysis and protein extraction kit
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
uso
kit sufficient for 50 g fresh or frozen cell paste lysis.
técnicas
protein extraction: suitable
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Características y beneficios
- Lyse Gram positive and Gram negative bacteria
- More efficient than sonication
- Compatible with affinity purification
- Isolate inclusion bodies for subsequent solubilization
- Non-denaturing cell lysis preserves protein function
Otras notas
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- B7435CelLytic™ B Cell Lysis Reagent, For bacterial cell lysis, standard strengthSDS
- E1014Benzonase® Nuclease, ≥250 units/μL, ≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solutionSDS
- P8849Protease Inhibitor Cocktail, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solutionSDS
- L3790Lysozyme from chicken egg white, 10 mg/mLSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)