B8279
Ro-20-1724
≥98% (HPLC), solid, cAMP phosphodiesterase inhibitor
Sinónimos:
Ro 20-1724
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
4-(3-Butoxy-4-methoxybenzyl)imidazolidin-2-one, solid
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
solubilidad
ethanol: 7 mg/mL
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCOc1cc(CC2CNC(=O)N2)ccc1OC
InChI
1S/C15H22N2O3/c1-3-4-7-20-14-9-11(5-6-13(14)19-2)8-12-10-16-15(18)17-12/h5-6,9,12H,3-4,7-8,10H2,1-2H3,(H2,16,17,18)
Clave InChI
PDMUULPVBYQBBK-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... LITAF(9516) , PDE4B(5142) , PRKAR1A(5573) , PRKAR1AP(5574) , PRKAR1B(5575) , PRKAR2A(5576) , PRKAR2B(5577)
rat ... Pde4a(25638)
Aplicación
- as a cyclic adenosine monophosphate (cAMP) phosphodiesterase inhibitor to treat cells for the determination of intracellular cAMP levels
- as a component of serum-free medium
- as phosphodiesterase inhibitor in order to study the effects of protease-activated receptor-1 (PAR-1) activation on cAMP levels
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.